Print…
Amarelo de Metilo, puro grau de indicador
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
151401000 151400250 151405000
ACRO151401000EA 172 EUR
ACRO151401000 ACRO151400250 ACRO151405000
Amarelo de Metilo, puro grau de indicador
Amarelo de Metilo
Fórmula: C₁₄H₁₅N₃
Ponto de ebulição: 371 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 111…117 °C
Densidade: 1,2233 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008308
Número CAS: 60-11-7
EINECS: 200-455-7
UN: 3143
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,03279
Encomendar
Appearance Orange to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3 %
Appearance of solution (0.1% soln. in ethanol) clear
Visual transition interval from pH 2.9 (red) to pH 4.0 (yellow)