Print…
Crotonic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
150875000 150870025
ACRO150875000EA 45.4 EUR
ACRO150875000 ACRO150870025
Crotonic acid 98%
Crotonic acid
Fórmula: C₄H₆O₂
Ponto de ebulição: 185 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 72 °C
Densidade: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002701
Número CAS: 107-93-7
EINECS: 203-533-9
UN: 2823
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02625
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.7 %
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %