Print…
Ethyl isovalerate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
150480050 150481000
ACRO150480050EA 21.5 EUR
ACRO150480050 ACRO150481000
Ethyl isovalerate 99%
Ethyl isovalerate
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 131…133 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –99 °C
Densidade: 0,863 g/cm³
Ponto de Inflamação: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009203
Número CAS: 108-64-5
EINECS: 203-602-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03849
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25/25°C) 0.861 to 0.865