Print…
1,6-Heptadien-4-ol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
150090050 150090250
ACRO150090050EA 89.6 EUR
ACRO150090050 ACRO150090250
1,6-Heptadien-4-ol 97%
1,6-Heptadien-4-ol
Fórmula: C₇H₁₂O
Ponto de ebulição: 151 °C
Densidade: 0,86 g/cm³
Ponto de Inflamação: 40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008663
Número CAS: 2883-45-6
EINECS: 220-742-0
UN: 1987
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Residue after ignition 35 % to 50 %
pH 5 to 8 (1 % solution)
Specific optical rotation +75° to +105° (20°C, 589 nm) (6% in water)
Specific viscosity 0.018 to 0.032 (1.0M in NaCl, 25°C)
Sulfur (S) 16 to 20 %