Print…
Éter monobutílico do dietilenoglicol 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
149710010 149710025 149710100
ACRO149710010EA 39.2 EUR
ACRO149710010 ACRO149710025 ACRO149710100
Éter monobutílico do dietilenoglicol 99+%
Éter monobutílico do dietilenoglicol
Fórmula: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
Ponto de ebulição: 231 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –68 °C
Densidade: 0,955 g/cm³
Ponto de Inflamação: 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002881
Número CAS: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 13,01556
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Specific gravity (20°C) 0.952 to 0.958
Acidity (CH3COOH) ≤0.05 %