Print…
2-Aminobenzothiazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
148810050 148811000 148815000
ACRO148810050EA 24.4 EUR
ACRO148810050 ACRO148811000 ACRO148815000
2-Aminobenzothiazole 97%
2-Aminobenzothiazole
Fórmula: C₇H₆N₂S
Ponto de ebulição: 190…195 °C (0,05 mmHg)
Ponto de Fusão: 129…134 °C
Número MDL : MFCD00005785
Número CAS: 136-95-8
EINECS: 205-268-4
Merck Index: 13,00423
Encomendar
Appearance Beige to grey Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 134 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %