Print…
1-Alyl-2-tiureia 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N-Allylthiourea, Tiosinamine, 1-Allyl-2-thiourea, Allyl thiourea, Rhodalline, Thiosinamine, N-Allylthiourea
148800250 148801000 148805000
ACRO148800250EA 30.7 EUR
ACRO148800250 ACRO148801000 ACRO148805000
1-Alyl-2-tiureia 98%
1-alyl-2-tiureia
Fórmula: H₂CCHCH₂NHC(S)NH₂
Ponto de ebulição: 191 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 70…78 °C
Densidade: 1,219 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004940
Número CAS: 109-57-9
EINECS: 203-683-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09500
Encomendar
Appearance White to light beige Powder or crystals or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 78 °C
Loss on drying ≤1.5 % (50 °C, 2 hrs)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %