Print…
Trimethyl orthoformate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
148660010 148661000 148665000 148660050
ACRO148660010EA 67.6 EUR
ACRO148660010 ACRO148661000 ACRO148665000 ACRO148660050
Trimethyl orthoformate 99%
Trimethyl orthoformate
Fórmula: C₄H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 101…102 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –53 °C
Densidade: 0,97 g/cm³
Ponto de Inflamação: 13 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008483
Número CAS: 149-73-5
EINECS: 205-745-7
UN: 3271
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07012
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3780 to 1.3800 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Elemental Analysis 8.51 to 9.21 % (N)