Print…
Methyl cyanoacetate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Methyl 2-cyanoacetate
148640010 148642500
ACRO148640010EA 95.5 EUR
ACRO148640010 ACRO148642500
Methyl cyanoacetate 97%
Methyl cyanoacetate
Fórmula: C₄H₅NO₂
Peso Molecular: 99.09 g/mol
Ponto de ebulição: 207
Ponto de Fusão: –13 °C
Densidade: 1.12 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Número MDL : MFCD00001939
Número CAS: 105-34-0
EINECS: 203-288-8
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Water ≤5 %