Print…
Cloroacetato de metilo 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
148630010 148630025 148630100
ACRO148630010EA 76.2 EUR
ACRO148630010 ACRO148630025 ACRO148630100
Cloroacetato de metilo 98%
Cloroacetato de metilo
Fórmula: C₃H₅ClO₂
Ponto de ebulição: 130…132 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –33 °C
Densidade: 1,23 g/cm³
Ponto de Inflamação: 47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000931
Número CAS: 96-34-4
EINECS: 202-501-1
UN: 2295
ADR: 6.1,
Merck Index: 12,06122
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4205 to 1.4225 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %