Print…
Methyl dichloroacetate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
148621000 148625000
ACRO148621000EA 18.3 EUR
ACRO148621000 ACRO148625000
Methyl dichloroacetate 99%
Methyl dichloroacetate
Fórmula: C₃H₄Cl₂O₂
Ponto de ebulição: 143 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –52 °C
Densidade: 1,381 g/cm³
Ponto de Inflamação: 80 °C
Número MDL : MFCD00000843
Número CAS: 116-54-1
EINECS: 204-146-8
UN: 2299
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4411 to 1.4431 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %