Print…
Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
148070050 148070250
ACRO148070050EA 32.1 EUR
ACRO148070050 ACRO148070250
Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate 98%
Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
Fórmula: C₄H₁₂FN·4H₂O
Ponto de Fusão: 39…44 °C
Densidade: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149968
Número CAS: 17787-40-5
EINECS: 206-769-0
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Colorless to white Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %