Print…
1,6-Bis(dimethylamino)hexane 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
147490010 147490250 147492500
ACRO147490010EA 1119 EUR
ACRO147490010 ACRO147490250 ACRO147492500
1,6-Bis(dimethylamino)hexane 99%
1,6-Bis(dimethylamino)hexane
Fórmula: C₁₀H₂₄N₂
Ponto de ebulição: 209…210 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –46 °C
Densidade: 0,806 g/cm³
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008339
Número CAS: 111-18-2
EINECS: 203-842-9
UN: 2922
ADR: 8,I
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %