Print…
Octadecyltrichlorosilane 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
147400250 147401000 147405000
ACRO147400250EA 43.2 EUR
ACRO147400250 ACRO147401000 ACRO147405000
Octadecyltrichlorosilane 95%
Octadecyltrichlorosilane
Fórmula: C₁₈H₃₇Cl₃Si
Ponto de ebulição: 223 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 22 °C
Densidade: 0,98 g/cm³
Ponto de Inflamação: 189 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000484
Número CAS: 112-04-9
EINECS: 203-930-7
UN: 1800
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4585 to 1.4605 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %