Print…
Safranina O 95%, Puro, alta pureza corante biológico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
146640250 146641000
ACRO146640250EA 47.3 EUR
ACRO146640250 ACRO146641000
Safranina O 95%, Puro, alta pureza corante biológico
Safranina O
Fórmula: C₂₀H₁₉ClN₄
Densidade: 1,447 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011759
Número CAS: 477-73-6
EINECS: 207-518-8
Encomendar
Appearance Green to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %
Dye content ≥94 %