Benzothiazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Benzo[d]thiazole
146390010
146390050
146392500
146390025
ACRO146390010EA
172
EUR
ACRO146390010
ACRO146390050
ACRO146392500
ACRO146390025
Benzothiazole 97%
Benzothiazole
Fórmula:
C₇H₅NS Ponto de ebulição: 231 °C (760 mmHg) Ponto de Fusão: 2 °C Densidade: 1,23 g/cm³ Ponto de Inflamação: >112 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005775 Número CAS: 95-16-9 EINECS: 202-396-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,01108 |
Appearance | Clear yellow-brown to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6410 to 1.6440 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |