Print…
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
146010250 146011000 146015000
ACRO146010250EA 35.3 EUR
ACRO146010250 ACRO146011000 ACRO146015000
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride 98%
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Fórmula: C₂₀H₂₀ClOP
Peso Molecular: 342.8 g/mol
Ponto de ebulição: 413 °C
Ponto de Fusão: 195…197 °C
Ponto de Inflamação: >250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011800
Número CAS: 4009-98-7
EINECS: 223-664-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance White to almost white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %