Trimethylsulphoxonium iodide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Trimethyloxosulphonium iodide
140261000
140265000
ACRO140261000EA
56.9
EUR
ACRO140261000
ACRO140265000
Trimethylsulphoxonium iodide 98%
Trimethylsulphoxonium iodide
Fórmula:
C₃H₉IOS Ponto de Fusão: 175 °C (decomposição) |
Número MDL :
MFCD00011899 Número CAS: 1774-47-6 EINECS: 217-204-2 |
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -142° to -146° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol) |