Print…
Trimethylsulphonium iodide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
140250250 140251000 140255000
ACRO140250250EA 32.9 EUR
ACRO140250250 ACRO140251000 ACRO140255000
Trimethylsulphonium iodide 98%
Trimethylsulphonium iodide
Fórmula: C₃H₉IS
Peso Molecular: 204.07 g/mol
Ponto de Fusão: 215…220 °C (sublimação)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011632
Número CAS: 2181-42-2
EINECS: 218-555-4
Encomendar
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
GC ≥96.0 %