Print…
Trietilortoformiato 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
139660010 139660025 139661000 139660250
ACRO139660010EA 64.8 EUR
ACRO139660010 ACRO139660025 ACRO139661000 ACRO139660250
Trietilortoformiato 98%
Trietilortoformiato
Fórmula: C₇H₁₆O₃
Ponto de ebulição: 146 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –61 °C
Densidade: 0,89 g/cm³
Ponto de Inflamação: 35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009230
Número CAS: 122-51-0
EINECS: 204-550-4
UN: 2524
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07012
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3900 to 1.3920 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %