Print…
Tricarballylic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
139360500 139360050
ACRO139360500EA 171 EUR
ACRO139360500 ACRO139360050
Tricarballylic acid 99%
Tricarballylic acid
Fórmula: C₆H₈O₆
Ponto de ebulição: 266 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 154…159 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002723
Número CAS: 99-14-9
EINECS: 202-733-3
Merck Index: 12,09752
Encomendar
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 159 °C
Titration with TBAH ≥98.5 %