Print…
p-Tolylacetic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(p-Tolyl)acetic acid, 4-Tolylacetic acid, (4-Methylphenyl)acetic acid
139120250 139120050 139121000
ACRO139120250EA 48.6 EUR
ACRO139120250 ACRO139120050 ACRO139121000
p-Tolylacetic acid 99%
p-Tolylacetic acid
Fórmula: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Ponto de ebulição: 265…267 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 90…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004353
Número CAS: 622-47-9
EINECS: 210-738-7
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 93 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %