Print…
m-Tolylacetic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(m-Tolyl)acetic acid, (3-Methylphenyl)acetic acid
139110050 139110250 139112500
ACRO139110050EA 25 EUR
ACRO139110050 ACRO139110250 ACRO139112500
m-Tolylacetic acid 97%
m-Tolylacetic acid
Fórmula: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Ponto de ebulição: 120 - 123 °C (26 -rr)
Ponto de Fusão: 61…66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004340
Número CAS: 621-36-3
EINECS: 210-683-9
Encomendar
Appearance Colorless to off-white Glistening flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
HPLC ≥96.0 %