Print…
2-Thenoic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Thiophene-2-carboxylic acid, 2-Thiophenecarboxylic acid
138841000 138840050 138840250 138845000
ACRO138841000EA 56.1 EUR
ACRO138841000 ACRO138840050 ACRO138840250 ACRO138845000
2-Thenoic acid 99%
2-Thenoic acid
Fórmula: C₅H₄O₂S
Ponto de ebulição: 260 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 126…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005437
Número CAS: 527-72-0
EINECS: 208-423-4
Merck Index: 12,09491
Encomendar
Appearance White to cream to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %