Print…
Thiophene-2-carbaldehyde 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Thiophenecarboxaldehyde, Thiophene-2-carboxaldehyde
138830250 138831000 138830010
ACRO138830250EA 30.4 EUR
ACRO138830250 ACRO138831000 ACRO138830010
Thiophene-2-carbaldehyde 98%
Thiophene-2-carbaldehyde
Fórmula: C₅H₄OS
Ponto de ebulição: 198 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: ? 10 °C
Densidade: 1,2 g/cm³
Ponto de Inflamação: 77 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005429
Número CAS: 98-03-3
EINECS: 202-629-8
Encomendar
Appearance Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5890 to 1.5920 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %