Print…
3,3'-Thiodipropionic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,3-Thiodipropionic acid
138750250 138755000 138750025
ACRO138750250EA 19.7 EUR
ACRO138750250 ACRO138755000 ACRO138750025
3,3'-Thiodipropionic acid 99%
3,3'-Thiodipropionic acid
Fórmula: C₆H₁₀O₄S
Peso Molecular: 178.21 g/mol
Ponto de ebulição: 347
Ponto de Fusão: 130…133 °C
Ponto de Inflamação: 128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002781
Número CAS: 111-17-1
EINECS: 203-841-3
Merck Index: 12,09468
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 133 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure