Print…
1,3-Diphenyl-2-thiourea 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Thiocarbanilide, N,N'-Diphenylthiourea, N,N’-Diphenylthiourea
138700010 138701000 138700025
ACRO138700010EA 113 EUR
ACRO138700010 ACRO138701000 ACRO138700025
1,3-Diphenyl-2-thiourea 98%
1,3-Diphenyl-2-thiourea
Fórmula: C₁₃H₁₂N₂S
Peso Molecular: 228.32 g/mol
Ponto de ebulição: 365 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 151…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004921
Número CAS: 102-08-9
EINECS: 203-004-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03366
Encomendar
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 154 °C
HPLC ≥97.5 %