Print…
Tetrametilurea 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
138491000 138492500 138490010
ACRO138491000EA 70.1 EUR
ACRO138491000 ACRO138492500 ACRO138490010
Tetrametilurea 99%
Tetrametilurea
Fórmula: C₅H₁₂N₂O
Ponto de ebulição: 174…178 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –1 °C
Densidade: 0,9879 g/cm³
Ponto de Inflamação: 75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008319
Número CAS: 632-22-4
EINECS: 211-173-9
Merck Index: 12,09368
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %