Print…
(±)-Álcool tetraidrofurfurílico 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
138180010 138180025
ACRO138180010EA 46.1 EUR
ACRO138180010 ACRO138180025
(±)-Álcool tetraidrofurfurílico 98%
(±)-Álcool tetraidrofurfurílico
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 178 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –80 °C
Densidade: 1,0543 g/cm³
Ponto de Inflamação: 74 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005372
Número CAS: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Merck Index: 12,09353
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA