Print…
2-Pyrrolecarbaldehyde 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1H-Pyrrole-2-carboxaldehyde, Pyrrole-2-carboxaldehyde, 1H-Pyrrole-2-carbaldehyde, Pyrrole-2-carbaldehyde
132060250 132061000 132060050
ACRO132060250EA 122 EUR
ACRO132060250 ACRO132061000 ACRO132060050
2-Pyrrolecarbaldehyde 99%
2-Pyrrolecarbaldehyde
Fórmula: C₅H₅NO
Ponto de ebulição: 217 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 43…47 °C
Ponto de Inflamação: 106 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005217
Número CAS: 1003-29-8
EINECS: 213-705-5
Encomendar
Appearance White to brown Low melting crystalline solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 46 °C
GC ≥98.5 %