Print…
3-Pyridylmethanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
132000050 132001000
ACRO132000050EA 20.4 EUR
ACRO132000050 ACRO132001000
3-Pyridylmethanol 98%
3-Pyridylmethanol
Fórmula: C₆H₇NO
Ponto de ebulição: 259 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –7 °C
Densidade: 1,124 g/cm³
Ponto de Inflamação: 149 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006407
Número CAS: 100-55-0
EINECS: 202-864-6
Merck Index: 12,06614
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5425 to 1.5455 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %