Print…
2-Pyridylmethanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
131990250 131991000
ACRO131990250EA 44.4 EUR
ACRO131990250 ACRO131991000
2-Pyridylmethanol 98%
2-Pyridylmethanol
Fórmula: C₆H₇NO
Ponto de ebulição: 223 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 5 °C
Densidade: 1,13 g/cm³
Ponto de Inflamação: 117 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006348
Número CAS: 586-98-1
EINECS: 209-592-7
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %