Print…
Phthalimide 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
131100010 131101000 131105000 131100025
ACRO131100010EA 45 EUR
ACRO131100010 ACRO131101000 ACRO131105000 ACRO131100025
Phthalimide 99%
Phthalimide
Fórmula: C₈H₅NO₂
Ponto de ebulição: 366 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: >233,5 °C
Densidade: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005881
Número CAS: 85-41-6
EINECS: 201-603-3
Merck Index: 12,07529
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 232 to 236 °C
HPLC ≥98.5 %