Print…
Phenylpropiolic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
130850050 130850250
ACRO130850050EA 35.2 EUR
ACRO130850050 ACRO130850250
Phenylpropiolic acid 97%
Phenylpropiolic acid
Fórmula: C₉H₆O₂
Ponto de ebulição: 294 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 136…139 °C
Densidade: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004361
Número CAS: 637-44-5
EINECS: 211-285-8
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 139 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %
UV at 270 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0003 meq/g