Print…
N-Phenylmaleimide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
130710250 130711000
ACRO130710250EA 52.1 EUR
ACRO130710250 ACRO130711000
N-Phenylmaleimide 97%
N-Phenylmaleimide
Fórmula: C₁₀H₇NO₂
Ponto de ebulição: 162…163 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 86…90 °C
Número MDL : MFCD00005502
Número CAS: 941-69-5
EINECS: 213-382-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07452
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 91 °C
GC ≥96.0 %