Print…
4-Phenoxyaniline 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
130231000 130230050 130235000
ACRO130231000EA 61.3 EUR
ACRO130231000 ACRO130230050 ACRO130235000
4-Phenoxyaniline 97%
4-Phenoxyaniline
Fórmula: C₁₂H₁₁NO
Ponto de ebulição: 140 °C (3hPa)
Ponto de Fusão: 82…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007862
Número CAS: 139-59-3
EINECS: 205-367-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Brown to green-brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %