Print…
Pentaerythritol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
129870010 129872500 129870050
ACRO129870010EA 36.9 EUR
ACRO129870010 ACRO129872500 ACRO129870050
Pentaerythritol 98%
Pentaerythritol
Fórmula: C₅H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 276 °C (30 mmHg)
Ponto de Fusão: 257…264 °C
Densidade: 1,511 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 240 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004692
Número CAS: 115-77-5
EINECS: 204-104-9
Merck Index: 12,07245
Encomendar
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 257 to 264 °C
GC ≥97.5 %