Print…
Oleyl amine ∼ 80-90% C18
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
129540010 129540050 129541000 129540051
ACRO129540010EA 218 EUR
ACRO129540010 ACRO129540050 ACRO129541000 ACRO129540051
Oleyl amine ∼ 80-90% C18
Oleyl amine
Fórmula: C₁₈H₃₇N
Ponto de ebulição: 364 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 8…18 °C
Densidade: 0,81 g/cm³
Ponto de Inflamação: 154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066507
Número CAS: 112-90-3
EINECS: 204-015-5
UN: 2735
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4585 to 1.4625 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 % (Primary amine)
Additional info dielectric strength: ≥35 kV
Viscosity 0.7 to 0.9 cSt (at 25°C)