Print…
Oleyl alcohol ca, 60%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: cis-Octadec-9-en-1-ol, cis-9-Octadecen-1-ol
129530010 129530025
ACRO129530010EA 62.9 EUR
ACRO129530010 ACRO129530025
Oleyl alcohol ca, 60%, Grau técnico
Oleyl alcohol
Fórmula: C₁₈H₃₆O
Peso Molecular: 268.48 g/mol
Ponto de ebulição: 207 °C (13 mmHg)
Ponto de Fusão: 5 °C
Densidade: 0.84 g/cm³
Ponto de Inflamação: 170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002993
Número CAS: 143-28-2
EINECS: 205-597-3
Merck Index: 12,06968
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC 60 % Typical