Print…
1-Methyl-2-thiourea 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
127900250 127901000
ACRO127900250EA 37.5 EUR
ACRO127900250 ACRO127901000
1-Methyl-2-thiourea 97%
1-Methyl-2-thiourea
Fórmula: C₂H₆N₂S
Ponto de Fusão: 118…123 °C
Número MDL : MFCD00004938
Número CAS: 598-52-7
EINECS: 209-936-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 123 °C
HPLC ≥96.0 %