Print…
Dimethyl sulphone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl sulphone, Dimethylsulphone
127780050 127785000 127780025
ACRO127780050EA 30.8 EUR
ACRO127780050 ACRO127785000 ACRO127780025
Dimethyl sulphone 98%
Dimethyl sulphone
Fórmula: C₂H₆O₂S
Ponto de ebulição: 238 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 107…111 °C
Densidade: 1,17 g/cm³ (110 °C)
Ponto de Inflamação: 143 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007566
Número CAS: 67-71-0
EINECS: 200-665-9
Merck Index: 13,03284
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
GC ≥97.5 %