Print…
Metacrilato de metilo 99% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Methacrylic acid methyl ester
Estabilização: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
127140010 127140025 127140250 127140100
ACRO127140010EA 48.2 EUR
ACRO127140010 ACRO127140025 ACRO127140250 ACRO127140100
Metacrilato de metilo 99% estabilizada
Metacrilato de metilo
Fórmula: CH₂=C(CH₃)COOCH₃
Ponto de ebulição: 100 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –48 °C
Densidade: 0,93 g/cm³
Ponto de Inflamação: 8 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008587
Número CAS: 80-62-6
EINECS: 201-297-1
UN: 1247
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119452498-28
Merck Index: 14,5941
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 110 ppm MEHQ
Acidity ≤0.005 % (as methacrylic acid)