Print…
N-Methylmaleimide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
127080050 127080250 127081000
ACRO127080050EA 59.8 EUR
ACRO127080050 ACRO127080250 ACRO127081000
N-Methylmaleimide 97%
N-Methylmaleimide
Fórmula: C₅H₅NO₂
Ponto de ebulição: 194 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 93…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005508
Número CAS: 930-88-1
EINECS: 213-226-1
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 98 °C
GC ≥96.0 %