Print…
2-Methylfuran 99% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
126830010 126830050 126832500
ACRO126830010EA 111 EUR
ACRO126830010 ACRO126830050 ACRO126832500
2-Methylfuran 99% estabilizado
2-Methylfuran
Fórmula: C₅H₆O
Ponto de ebulição: 63…66 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –88,7 °C
Densidade: 0,91 g/cm³
Ponto de Inflamação: –26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003248
Número CAS: 534-22-5
EINECS: 208-594-5
UN: 2301
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.01 % hydroquinone