Print…
2,2'-Metiliminodietanol 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
126720010 126720025 126722500
ACRO126720010EA 80.6 EUR
ACRO126720010 ACRO126720025 ACRO126722500
2,2'-Metiliminodietanol 99+%
2,2'-Metiliminodietanol
Fórmula: H₃CN(CH₂CH₂OH)₂
Ponto de ebulição: 247 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –21 °C
Densidade: 1,038 g/cm³
Ponto de Inflamação: 138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002848
Número CAS: 105-59-9
EINECS: 203-312-7
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4675 to 1.4695 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %