Cloroformato de metilo 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
126530050
126535000
126531000
126530025
ACRO126530050EA
38.4
EUR
ACRO126530050
ACRO126535000
ACRO126531000
ACRO126530025
Cloroformato de metilo 99%
Cloroformato de metilo
Fórmula:
C₂H₃ClO₂ Peso Molecular: 94.5 g/mol Ponto de ebulição: 70…72 °C (760 mmHg) Ponto de Fusão: –61 °C Densidade: 1.223 g/cm³ Ponto de Inflamação: 5 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00000639 Número CAS: 79-22-1 EINECS: 201-187-3 UN: 1238 ADR: 6.1 Merck Index: 12,06123 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |