5-Methoxy-2-methylindole 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
125940050
125940250
125940010
ACRO125940050EA
122
EUR
ACRO125940050
ACRO125940250
ACRO125940010
5-Methoxy-2-methylindole 99+%
5-Methoxy-2-methylindole
Fórmula:
C₁₀H₁₁NO Ponto de ebulição: 145 °C (1,5 -rr) Ponto de Fusão: 85…88 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00005620 Número CAS: 1076-74-0 EINECS: 214-066-5 |
Appearance | White to light beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 85 to 88 °C |
GC | ≥99.0 % |
Elemental Analysis | 14.80 to 18.83 % (S) |