Print…
4-Methoxybenzenesulphonyl chloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
125730250 125731000
ACRO125730250EA 46.8 EUR
ACRO125730250 ACRO125731000
4-Methoxybenzenesulphonyl chloride 99%
4-Methoxybenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₇ClO₃S
Ponto de ebulição: 316 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 40…42 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007446
Número CAS: 98-68-0
EINECS: 202-692-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 41 °C
GC ≥98.5 %
Uniformity coefficient ≤2.00
Moisture holding capacity 60 to 70 % (H)
Total volume capacity ≥2.60 eq/l (H)