Print…
2-Mercapto-1-methylimidazole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Mercapto-N-methyl-1H-imidazole, Thiamazole, Methimazole, 1-Methyl-1H-imidazole-2(3H)-thione, 2-Mercapto-N-methylimidazole, 2-Mercapto-1-methyl-1H-imidazole
125500250 125501000 125505000
ACRO125500250EA 73.9 EUR
ACRO125500250 ACRO125501000 ACRO125505000
2-Mercapto-1-methylimidazole 98%
2-Mercapto-1-methylimidazole
Fórmula: C₄H₆N₂S
Ponto de ebulição: 280 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 140…145 °C
Densidade: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00179321
Número CAS: 60-56-0
EINECS: 200-482-4
UN: 3335
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06000
Encomendar
Appearance White to cream to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 2 hrs)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dried substance)