Print…
Benzotiazole-2-tiol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Benzothiazolethiol, Mercapto-2 benzothiazole, Benzo[d]thiazole-2(3H)-thione, Benzothiazole-2-thiol, MBT
125450010 125450100 125452500 125450500
ACRO125450010EA 61.7 EUR
ACRO125450010 ACRO125450100 ACRO125452500 ACRO125450500
Benzotiazole-2-tiol 95%
Benzotiazole-2-tiol
Fórmula: C₇H₅NS₂
Ponto de ebulição: 302 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 172…182 °C
Densidade: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 243 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005781
Número CAS: 149-30-4
EINECS: 205-736-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05893
Encomendar
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 180 °C
Loss on drying ≤0.5 % (60 °C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥94 %
Impurity Contains 1 to 2% oil
UV at 250 nm A: ≤0.05
Non-volatile matter ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g